This product may be stored at ambient temperature, tightly sealed, in a well-ventilated place.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 qt | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
1 pt | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 677,00 zł |
Informacje o tej pozycji
581,00 zł
form
liquid
Quality Segment
contains
0.6-1.0% ethanol as stabilizer
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
agriculture
General description
Application
- to extract bacterial genomic DNA, DNA from Daphnia spp, and salmon sperms.
- for a single DNA precipitation step for high-quality DNA extraction.
- for protein extraction and RNAse treatment.
- in phenolic oxidation to separate phenolics from the aqueous portion.
- for RNA isolation from brown adipose tissue (BAT), inguinal white adipose tissue (iWAT), and epididymal adipose tissue (eWAT).
- in modified cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) method to extract total RNA from Impatiens balsamina.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| suitability suitable for nucleic acid purification | suitability - | suitability - | suitability - |
| contains 0.6-1.0% ethanol as stabilizer | contains - | contains - | contains - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, what are the storage instructions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, what is the volume of this mixture please? And what is its shelf-life? Thanks. Katy
1 answer-
This product is available in two package sizes, 1 pint (473 mL) and 1 quart (946 mL).
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services