Przejdź do
N1887
Neohesperidin
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], Hesperetin 7-O-neohesperidoside, NSC 31048
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.56
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-216-9
Beilstein/REAXYS Number:
74945
MDL number:
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (orange)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
mp
245.3  °C ((473.5 °F ) at 1,011 hPa - OECD Test)
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
General description
Neohesperidin is a flavonoid. [1]
Application
Neohesperidin has been used in a study to assess the composition of shiikuwasha peels of different cultivation lines. [1] It has also been used in a study to investigate the protective effects of an extract from Citrus bergamia against inflammatory injury. [2]
Biochem/physiol Actions
Flavanone glycoside with neuroprotective and antioxidant properties. Does not inhibit oral carcinogenesis in a rat model unlike other citrus flavanones, but does exert a protective effect against gastritis and gastric lesions.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL897411458042PHR3213
Neohesperidin phyproof® Reference Substance
PHL89741
Neohesperidin
biological source
plant (orange)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neohesperidin
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)