Merck
H3791
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA3 antibody produced in rabbit
~1.0 mL/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HOX1, Anti-HOX1E, Anti-Homeobox A3, Anti-MGC10155
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mL/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells expressing human HOXA3
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXA3
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXA3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA3(3200)
mouse ... Hoxa3(15400)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny/białko Homeobox A3 (HOXA3) należy do rodziny HOX. Gen HOXA3 jest mapowany na ludzkim chromosomie na 7p15.2.
Specyficzność
Anty-HOXA3 specyficznie rozpoznaje HOXA3.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXA3 wytwarzane u królików może być stosowane w:
  • teście ligacji zbliżeniowej
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Zakłócenie genu homeobox A3 (HOXA3) skutkuje letalnością embrionalną, która została uratowana przez umieszczenie HOXD3. Ekspresja genu HOXA3 jest regulowana w górę podczas neowaskularyzacji w wyniku urazu, co wskazuje, że HOXA3 promuje angiogenezę. Mutacje genu HOXA3 są związane z defektami w organogenezie grasicy i rozwoju przytarczyc.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, roztwór należy sklarować przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Su et al.
Developmental biology, 236(2), 316-329 (2001-07-31)
The thymus and parathyroid glands in mice develop from a thymus/parathyroid primordium that forms from the endoderm of the third pharyngeal pouch. We investigated the molecular mechanisms that promote this unique process in which two distinct organs form from a
Maria Fernanda Setúbal Destro Rodrigues et al.
Genomics, 108(5-6), 185-193 (2016-11-09)
Approximately 300 homeobox loci were identified in the euchromatic regions of the human genome, of which 235 are probable functional genes and 65 are likely pseudogenes. Many of these genes play important roles in embryonic development and cell differentiation. Dysregulation
J M Greer et al.
Nature, 403(6770), 661-665 (2000-02-25)
Biological diversity is driven mainly by gene duplication followed by mutation and selection. This divergence in either regulatory or protein-coding sequences can result in quite different biological functions for even closely related genes. This concept is exemplified by the mammalian
Kimberly A Mace et al.
Journal of cell science, 118(Pt 12), 2567-2577 (2005-05-26)
Wound repair requires both the recruitment and coordination of numerous cell types including inflammatory cells, fibroblasts, endothelial and epithelial cells. Each cell type has a distinct set of cell behavior such as formation of granulation tissue and basement membrane, migration
Xiaolong Zheng et al.
iScience, 26(11), 108306-108306 (2023-11-29)
Human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neurons have shown promise in treating spinal cord injury (SCI). We previously showed that hPSC-derived dorsal spinal γ-aminobutyric acid (GABA) neurons can alleviate spasticity and promote locomotion in rats with SCI, but their long-term safety