Przejdź do
SBR00039
Hygromycin B
Min. 95% (HPLC ELSD) Ready Made Solution, 50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
Synonim(y):
Hygromycin B solution from Streptomyces hygroscopicus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.52
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6755837
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Higromycyna B, min. 95% (HPLC ELSD) Gotowy roztwór, 50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
concentration
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Higromycyna B, znana również jako Hydrovetine i D-streptamine, jest charakterystycznym antybiotykiem aminoglikozydowym znanym ze swojej zdolności do hamowania wzrostu zarówno mikroorganizmów prokariotycznych, takich jak bakterie, jak i mikroorganizmów eukariotycznych, takich jak drożdże i komórki ssaków. Jego mechanizm działania polega na wzmacnianiu interakcji peptydylo-tRNA w miejscu akceptora rybosomalnego ("A"), ostatecznie utrudniając proces translokacji, w którym pośredniczy EF-2 (czynnik wydłużający-2). Pochodzący ze Streptomyces hygroscopicus, ten antybiotyk aminoglikozydowy służy jako cenny środek selekcyjny dla komórek posiadających gen oporności na higromycynę, znany jako hph lub hyg.
Powszechnie wykorzystywana do celów selekcji i konserwacji, higromycyna B wykazuje swoje właściwości hamujące syntezę białek, przyczyniając się do jej roli w selekcji i utrzymaniu zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych komórek posiadających gen oporności na higromycynę. Antybiotyk ten wykazuje działanie przeciwrobacze, a także wpływa na procesy translacji w rybosomach różnych organizmów. Jego specyficzność w hamowaniu translokacji, a także wpływ na wierność dekodowania sprawiają, że higromycyna B jest cennym narzędziem do selekcji transfekowanych komórek zawierających gen oporności na higromycynę Escherichia coli (hyg lub hph) oraz do utrzymania fenotypu higromycyny w opornych komórkach. Jednofazowe hamowanie syntezy polipeptydów sugeruje jednomiejscowe wiązanie higromycyny B z rybosomem, dodając warstwę specyficzności do jej sposobu działania, czyniąc ją niezbędną dla różnych aspektów badań naukowych w biologii komórki i badaniach biochemicznych.
Application
Higromycyna B. była stosowana do badania syntezy białek na poziomie translokacji rybosomu 70S i błędnego odczytu matrycy mRNA. jako środek przeciwwirusowy poprzez selektywną penetrację komórek przepuszczalnych przez infekcję wirusową i hamowanie translacji oraz jako środek selekcyjny dla komórek transformowanych genem oporności na higromycynę. Jest zalecany do stosowania jako środek selekcyjny w stężeniu 100-800 μg/mL, szczególnie w stężeniu 100 μg/mL dla prokariota. 200 μg / ml dla niższych eukariontów i 150-400 μg / ml dla wyższych eukariontów
Biochem/physiol Actions
Sposób działania: Produkt działa poprzez hamowanie syntezy białek poprzez indukowanie błędnego odczytu szablonu m-RNA u prokariota, z siłą hamowania translacji.
Mode of action: The product acts by inhibiting protein synthesis by inducing the misreading of the m-RNA template in the prokaryote, with the potency to inhibit translation.
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Features and Benefits
  • Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Idealny do badań z zakresu biologii komórki, metabolomiki i biochemii
  • Gotowe rozwiązanie dla łatwości użycia
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9773H0654H5527
description
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
lyophilized powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
concentration
≥60% (HPLC)
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)