Przejdź do
H4380
Histone from calf thymus
Type VIII-S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
1895465
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine (calf) thymus
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Segment
type
Type VIII-S
form
powder
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
Do not confuse Sigma "Type" designations with the "Fraction" designations used by Luck and co-workers.
Preparation Note
Arginine-rich subgroup f3 isolated by a modification of the method of Johns, E.W., Biochem. J., 92, 55 (1964).
Analysis Note
Contains other subgroups
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H5505H9250SRP2051
description
Type VIII-S
description
Type III-S
description
Type II-A, lyophilized powder
description
≥85% (SDS-PAGE)
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
frozen liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
type
Type VIII-S
type
Type III-S
type
Type II-A
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histone from calf thymus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)