H116
6-Hydroxydopamine hydrobromide
contains ascorbic acid as stabilizer, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
zawiera
ascorbic acid as stabilizer
mp
216-220 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Klucz InChI
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3