H0916
Anti-HOXA10 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOMEOBOX 1H, Anti-HOMEOBOX A10, Anti-HOX-1.8, Anti-HOX1H
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXA10
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA10(3206)