GN655061
Greiner MICROLON® 600 microplate
96 well, flat bottom, high binding, clear
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 655061
dostępność
available only in China
rozmiar
96 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Informacje prawne
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)