Przejdź do
P7059
Phosphate Buffered Saline
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Synonim(y):
Phosphate buffered saline, PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphate Buffered Saline, 10× PBS for Western blots and IP
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
storage temp.
room temp
General description
Phosphate Buffered Saline (PBS) is routinely used as a wash buffer in Western blot and immunoprecipitation (IP) procedures, as well as during sample preparation of cell lysates for use in general molecular biology applications.
Application
Suitable for use in wash buffers for Western blots and IP, as well as cell lysate sample preparation.
Preparation Note
10x PBS contains:
  • 30mM sodium phosphate
  • 1.5 M sodium chloride
  • 10.5 mM potassium phosphate
Dilute 10x PBS to a 1x working solution using molecular biology grade water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
806544P4739P3744
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder (dry milled)
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
7.2-7.6(1x solution)
pH
7.2
pH
7.3
pH
7.6 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffered Saline
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)