Key Documents
GERPN203D
Hybond® ECL nitrocellulose membranes
W × L 20 cm × 3 m, roll nitrocellulose, pack of 1 ea
About This Item
Materiały
nitrocellulose
roll nitrocellulose
Postać
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN203D
szer. × dł.
20 cm × 3 m
kolor
White
wielkość porów
0.45 μm
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva