Kluczowe dokumenty
GEE70092Y
Shrimp Alkaline Phosphatase
Cytiva E70092Y, pack of 500 U
Wybierz wielkość
1 PKG
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
shrimp
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
155 kDa
opakowanie
pack of 500 U
producent / nazwa handlowa
Cytiva E70092Y
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Krewetkowa fosfataza alkaliczna (SAP) ma wysoką aktywność specyficzną i jest termolabilną fosfatazą alkaliczną.[1] Może być inaktywowana przez krótki wzrost temperatury do 65 °C. SAP jest homodimerycznym białkiem o masie 155 000 Da i wymiarach około 95 Å×65 Å×50 Å i masie molowej 155 000.[1][2]
Całkowicie i nieodwracalnie inaktywowana w buforach Tris o pH 8,0-8,5 przez ogrzewanie przez 15 minut w temperaturze 65°C. Dalsza obróbka nie jest konieczna.
Działania biochem./fizjol.
Krewetkowa fosfataza alkaliczna (SAP) katalizuje in vitro defosforylację DNA lub dezoksynukleotydów (dNTP).[3] Aktywność enzymu może być całkowicie zahamowana przez kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA), ale aktywność może być w dużym stopniu przywrócona przez cynk.[4]
Krewetkowa fosfataza alkaliczna (SAP) katalizuje in vitro defosforylację DNA lub dezoksynukleotydów (dNTP).[1] Aktywność enzymu może być całkowicie zahamowana przez kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA), ale aktywność może być w dużym stopniu przywrócona przez cynk.[2]
Cechy i korzyści
  • Usuwa 5′-fosforany z DNA i RNA.
  • Łatwo inaktywowany przez ciepło.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The 1.9 ? crystal structure of heat-labile shrimp alkaline phosphatase.
de Backer M, et al.
Journal of Molecular Biology, 318(5), 1265-1274 (2002)
Alkaline phophatase from the hepatopancreas of shrimp (Pandalus borealis): a dimeric enzyme with catalytically active subunits.
Olsen R L, et val.
Comparative Biochemistry and Physiology. B, Comparative Biochemistry, 99(4), 755-761 (1991)
Alkaline phophatase from the hepatopancreas of shrimp (Pandalus borealis): A dimeric enzyme with catalytically active subunits
Olsen RL, et al.
Comp. Biochem. Physiol., B: Comp. Biochem., 99, 755- 761 (2003)
The 1.9 A crystal structure of heat-labile shrimp alkaline phosphatase.
de Backer M, et al.
Journal of Molecular Biology, 318, 1265-1274 (2002)
Exploring alternative pathways for the in vitro establishment of the HOPAC cycle for synthetic CO2 fixation.
McLean, et al.
Science Advances, 9, eadh4299-eadh4299 (2023)