GEE70073Z
Exonuclease I
Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
Wybierz wielkość
2200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2200,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2500 U
producent / nazwa handlowa
Cytiva E70073Z
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Eliminacja pozostałości jednoniciowego DNA zawierającego końcówkę 3′.
- Pomiar rozszczepienia endonukleolitycznego kowalencyjnie zamkniętego kolistego (ccc) ssDNA.
- Pomiar aktywności helikazy DNA.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)