Kluczowe dokumenty
GEE70092X
Shrimp Alkaline Phosphatase
Cytiva E70092X, pack of 5000 U
Wybierz wielkość
1 PKG
3740,00 zł
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5000 U
producent / nazwa handlowa
Cytiva E70092X
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fosfataza alkaliczna o wysokiej aktywności specyficznej, nieaktywna termicznie. Całkowicie i nieodwracalnie inaktywowana w buforach Tris o pH od 8,0 do 8,5 przez ogrzewanie przez 15 minut w temperaturze 65°C. Dalsza obróbka nie jest konieczna.
Zastosowanie
Fosfataza alkaliczna krewetek została użyta do degradacji primerów z amplifikowanych próbek po PCR.[1][2]
Cechy i korzyści
  • Usuwa 5′-fosforany z DNA i RNA.
  • Łatwo inaktywowany przez ciepło.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondrial DNA variation in the eastern pondmussel, Ligumia nasuta (Bivalvia: Unionoida), in the Great Lakes Region.
Scott M W, et al.
Walkerana, 17(2), 60-60 (2014)
Mitochondrial DNA structure of Pyganodon grandis (Bivalvia: Unionidae) from the Lake Erie watershed and selected locations in its northern distribution.
Krebs R A, et al.
American Malacological Union, 33(1), 34-42 (2015)