Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
biological source
bovine (calf) intestinal mucosa
form
solution (clear, colorless)
specific activity
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
impurities
0.1 mM ZnCl2, 1 mM MgCl2, 3 M NaCl, 30 mM triethanolamine
pH
~7.6
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine (calf) intestinal mucosa | biological source bovine intestinal mucosa | biological source - | biological source - |
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml) | specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,700 DEA units/mg protein |
| form solution (clear, colorless) | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form (40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH ~7.6 | pH - | pH - | pH - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?