Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1400,00 zł
form
tablet
packaging
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
manufacturer/tradename
Roche
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
storage temp.
2-8°C
General description
Rekombinowane białka mogą ulec częściowej degradacji podczas ekspresji. Rozpuszczalne produkty degradacji są wspólnie oczyszczane i powodują niejednorodny preparat białkowy z fragmentami białkowymi o różnej długości. Metaloproteazy, które są hamowane przez EDTA, są dość powszechne na przykład w bakteriach.
Można łatwo hamować zarówno proteazy, jak i fosfatazy w tym samym czasie, po prostu łącząc tabletkę koktajlu inhibitora proteazy cOmplete ULTRA, Mini z tabletką koktajlu inhibitora fosfatazy PhosSTOP w tym samym buforze 10 ml.
Application
Ten nowy koktajl inhibitorów proteaz hamuje teraz proteazy asparaginowe, a także serynowe, cysteinowe i metaloproteazy. cOmplete ULTRA Tablets zostały opracowane z myślą o maksymalnej skuteczności na różnych typach komórek. Najlepsza wydajność jest gwarantowana w lizatach bakterii, drożdży, komórek owadów i szerokiej gamy wyższych linii komórkowych.
Nowa żywica Roche do oczyszczania białek znakowanych His, cOmplete His-Tag Purification Resin, jest kompatybilna z tą tabletką zawierającą EDTA. Ze względu na nową chemię chelatora wiążącego jony metali w żywicy cOmplete His-Tag Purification Resin, EDTA może być stosowany podczas chromatografii powinowactwa unieruchomionych jonów metali (IMAC).
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Wyjątkowo skuteczna ochrona
- Wygodny format tabletki
- Odpowiedni do oczyszczania metodą IMAC
- Zapewnienie bezpieczeństwa w laboratorium
Physical form
Preparation Note
Roztwór roboczy: Obsługa
Ostrożnie popchnij tabletkę przez foliowe opakowanie używając podstawy kciuka (nie paznokcia), aby zapobiec złamaniu tabletek.
Przygotowanie roztworu roboczego
Jedna tabletka jest wystarczająca do zahamowania aktywności proteolitycznej w 10 ml roztworu ekstrakcyjnego. W przypadku bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej należy użyć 2-3 tabletek na 10 ml buforu ekstrakcyjnego. Tabletki można dodawać bezpośrednio do pożywki ekstrakcyjnej.
Roztwór podstawowy(2x stęż.)
Alternatywnie do bezpośredniego użycia z lizatami, można przygotować 2x roztwór podstawowy, stosując następującą procedurę:
- Dodać tabletkę cOmplete ULTRA do 5 ml podwójnie destylowanej wody w probówce PE lub PP.
- Worteksować przez 3 minuty lub do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
- Roztwór podstawowy jest gotowy do użycia, nawet jeśli w roztworze nadal widoczne są bardzo drobne cząstki. Cząsteczki te nie wpływają na skuteczność hamowania tabletek.
- Roztwór podstawowy jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25°C.
- Podczas przechowywania 2x roztworu podstawowego cząsteczki mogą się osadzać. Przed użyciem należy krótko wymieszać roztwór podstawowy.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy) : Roztwór podstawowy w wodzie jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8 °C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25 °C.
Do sporządzenia roztworu podstawowego należy używać wyłącznie wody.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Tablets supplied in foil blister packs. | description Tablets provided in a glass vial | description Tablets provided in EASYpacks | description Tablets provided in EASYpacks |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble, aqueous buffer: soluble | solubility water: soluble, aqueous buffer: soluble |
| packaging pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) | packaging vial of 25 tablets | packaging pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) | packaging pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) |
| absorption 0.4 at 280 nm (1x solution) | absorption - | absorption - | absorption 0.08 at 280 nm |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?