Kluczowe dokumenty
GE28-9187-79
MBPTrap HP
Cytiva 28-9187-79, pack of 1 × 5 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
dextrin
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9187-79
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
>7
pojemność
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny MBPTrap™ HP wypełnione wysokowydajną sefarozą dekstrynową (Dextrin Sepharose™ High Performance) zapewniają wygodne oczyszczanie powinowactwa białek rekombinowanych znakowanych białkiem wiążącym maltozę (MBP) o wysokiej zdolności wiązania. Ta wytrzymała i stabilna żywica Sepharose High Performance umożliwia elucję białka docelowego w wąskich pikach, co minimalizuje potrzebę dalszych etapów zatężania.
Oczyszczanie odbywa się w warunkach fizjologicznych, a łagodna elucja zachowuje aktywność białka docelowego. Łagodne warunki pozwalają nawet na oczyszczanie nienaruszonych kompleksów białkowych. Ze względu na wysoką specyficzność wiązania, bardzo wysoka czystość eluowanego białka jest osiągana w zaledwie jednym etapie. Wysokowydajna sefaroza dekstrynowa i MBPTrap HP są łatwo regenerowane przy użyciu 0,5 M NaOH.
Cechy i korzyści
  • Kolumny HiTrap™ wypełnione wysokowydajnym podłożem Dextrin Sepharose™.
  • Wysoce czyste rekombinowane białka znakowane MBP eluowane w skoncentrowanej formie i małych objętościach.
  • Kompatybilne z powszechnie stosowanymi buforami i łatwe do regeneracji za pomocą 0,5 M NaOH.
  • Fizjologiczne warunki i łagodna elucja zachowują aktywność białka docelowego.
  • Wygodna, oszczędzająca czas obsługa i powtarzalne wyniki Oczyszczanie laboratoryjne z wykorzystaniem powinowactwa do znacznika MBP.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
MBPTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anh Hoang Le et al.
The Journal of cell biology, 220(9) (2021-06-25)
The Scar/WAVE complex drives actin nucleation during cell migration. Interestingly, the same complex is important in forming membrane ruffles during macropinocytosis, a process mediating nutrient uptake and membrane receptor trafficking. Mammalian CYRI-B is a recently described negative regulator of the
Produkty
Troubleshooting of methods for purification of MBP-tagged recombinant proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.