GE28-9042-70
illustra™ Plasmid Mini (250)
Cytiva 28-9042-70, pack of 1 × 250 pieces
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 × 250 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9042-70
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyekstrahowane plazmidowe DNA wynikające z wykonania miniprep jest nazywane "miniprepem plazmidowym" i często jest wykonywane przy użyciu zestawu do oczyszczania plazmidowego. Miniprepy są wykorzystywane w procesie klonowania molekularnego do analizy klonów bakteryjnych. Gdy bakterie są lizowane w warunkach alkalicznych, zarówno chromosomalne DNA, jak i białko ulegają denaturacji, ale plazmidowe DNA pozostaje stabilne. Po dodaniu buforu neutralizującego zawierającego octan, większe i mniej superzwinięte genomowe DNA i białka wytrącają się, ale małe plazmidy bakteryjnego DNA pozostają w roztworze.
Typowa wydajność plazmidowego DNA ze świeżej 1,5 ml kultury E. coli zawierającej plazmid o wysokiej liczbie kopii wynosi około 9 μg. Zamiast rozpuszczalników organicznych, zestaw zawiera sole chaotropowe do denaturacji składników białkowych i promowania selektywnego wiązania DNA z nową membraną krzemionkową.
Zestaw zawiera kolumny wirówkowe zapakowane w nową membranę krzemionkową, bufory do zawiesiny, lizy i neutralizacji zawierające sole chaotropowe, bufory do płukania i elucji, probówki do mikrowirówki, pełną broszurę z protokołem oraz odłączaną, skróconą kartę protokołu.
Cechy i korzyści
- Wytwarza wysokiej jakości plazmidowe DNA o doskonałej powtarzalności do stosowania w klonowaniu, trawieniu enzymami restrykcyjnymi, amplifikacji PCR i sekwencjonowaniu DNA.
- Całkowity czas przygotowania krótszy niż 10 minut oznacza skrócenie czasu protokołu o 50%.
- Zwiększona łatwość użycia dzięki minimalnym zmianom objętości pipetowania między kolejnymi częściami protokołu
- Mniej etapów wirowaniaKolorowe oznaczenia probówek i kolumn upraszczają protokół
- Brak rozpuszczalników organicznych, takich jak chloroform fenolu
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page discusses methods for plasmid DNA purification and the factors impacting resulting DNA purity and yield using illustra plasmidPrep Kits from Cytiva.
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
Na tej stronie przedstawiono możliwe przyczyny i rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania plazmidowego DNA.
Protokoły
This page shows Plasmid DNA purification using illustra™ plasmidPrep Mini Spin Kit from Cytiva.