GE25-0500-72
RNAspin Mini 250
Cytiva 25-0500-72
Synonim(y):
250 Zestaw RNAspin, Mini RNAspin 250, Zestaw do oczyszczania RNA
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-0500-72
opakowanie
pkg of 250 preps
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pojemność
100 μg binding capacity
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Amersham™ RNAspin Mini Isolation Kit może być używany do izolacji całkowitego RNA z hodowanych komórek, tkanek, bakterii lub drożdży. Wyizolowany RNA ma wystarczająco wysoką jakość i ilość (do 100 μg) do wielu dalszych eksperymentów i wrażliwych zastosowań enzymatycznych, takich jak RT-PCR, przedłużanie starterów i testy ochrony przed RNazą. Zestaw RNAspin Mini Kit został wykorzystany do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA z kilku rodzajów materiału źródłowego, w tym trudnych do lizowania szczepów bakteryjnych, i zastosowany w dalszych eksperymentach, takich jak ilościowy PCR z odwrotną transkryptazą (QRT-PCR), Northern blot i eksperymenty z mikromacierzami. Zestaw jest dostarczany z pełną broszurą protokołu z odłączaną, skróconą kartą protokołu oraz wszystkimi niezbędnymi komponentami, w tym filtrami wstępnymi i DNazą I.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z zasadą Inherently Safer Chemistry.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości wyjściowy RNA z różnych typów próbek.
- Odzyskuje wysokiej jakości całkowite RNA dzięki usunięciu genomowego DNA poprzez obróbkę DNazą I na kolumnie.
- Aby uzyskać maksymalną wydajność i czystość, dołączone są filtry wstępne w celu zmniejszenia lepkości lizatu.
- Wyniki można uzyskać nawet przy niewielkich ilościach cennej próbki.
- Bufor lizujący jest mniej podatny na pienienie, dzięki czemu cenna próbka RNA nie jest marnowana.
- Prosty i wygodny format odpowiedni dla wszystkich poziomów doświadczenia.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during RNA preparation.
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.