GE28-4082-53
HiTrap® MabSelect™
Cytiva 28-4082-53, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
5330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5330,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4082-53
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- HiTrap® columns prepacked with MabSelect, a Bioprocess medium for capuring of Mabs from large sample volumes. • The specificity of binding to the Fc region of IgG is similar to that of native protein A, which allows one-step purification.
- Oriented coupling of recombinant Protein A to the matrix via an engineered C-terminal cysteine enhances IgG binding capacity.
- Fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.