Kluczowe dokumenty
GE28-4065-51
dNTP Set (100 mM each A,C,G,T)
Cytiva 28-4065-51, pack of 4 × 25 μmol
Wybierz wielkość
50 G
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 4 × 25 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4065-51
stężenie
100 mM
kolor
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w technologii produkcji, Cytiva oferuje obecnie illustra Solution dNTPs: dezoksynukleotydy o najwyższej czystości dostępne do amplifikacji, sekwencjonowania dideoksy, znakowania, mutagenezy, syntezy cDNA i profilowania ekspresji.
Cechy i korzyści
  • Wolny od DNazy, RNazy i aktywności enzymu nicującego
  • Ponad 99% czystości trifosforanu (wg HPLC) dla optymalnej wydajności i spójności
  • Bezbuforowe i gotowe do użycia roztwory w wielu formatach
  • Funkcjonalnie przetestowane pod kątem długich reakcji PCR* i sekwencjonowania
  • Dostępne są niestandardowe receptury, testy, opakowania i etykiety
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)