Kluczowe dokumenty
GE28-4064-14
Sigma-Aldrich
Kolumna Tricorn 10/50
Synonim(y):
Kolumna Tricorn
Wybierz wielkość
1 EACH
3740,00 zł
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Kolumny Tricorn zawierają szklaną rurkę, adapter, zaślepkę, zestaw filtrów, dwie zatyczki, dwa złącza fingertight, dwa złącza M6, blokadę adaptera i uchwyt filtra.
Wyposażenie do pakowania Tricorn obejmuje wyposażenie do pakowania 5/50 (złącze 5 mm i rurka szklana 50 mm) lub 10/100 (złącze 10 mm i rurka szklana 100 mm), pierścienie uszczelniające O-ring z EPDM oraz zespół dolny, zaślepkę i zatyczkę.
Zestaw filtrów zgrubnych Tricorn 5 i 10 jest używany do dużych objętości / wielokrotnego ładowania oczyszczonej próbki w celu zmniejszenia ryzyka zatykania w połączeniu z mediami wychwytującymi. Zarówno zestawy filtrów, jak i filtrów zgrubnych zawierają górne i dolne adaptery, dolne filtry i o-ringi EPDM, po pięć sztuk każdego z nich.
Cechy i korzyści
Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja zatrzaskowa sprawia, że kolumna jest łatwa w montażu, obsłudze i konserwacji.
Oddzielne złącze do pakowania umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiego zakresu mediów.
Pierścień blokujący zapobiega przypadkowemu ściśnięciu łoża nośnika.
Puste kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokowydajnych separacji w małej i średniej skali. Stabilność ciśnienia do 100 barów i trwały materiał kolumny zapewniają niezawodne i powtarzalne działanie, a także kompatybilność z większością komercyjnych mediów laboratoryjnych.
Szeroki zakres wymiarów kolumn odpowiednich do wielu różnych potrzeb oczyszczania.
Szklane rurki pokryte plastikową folią zapobiegają uszkodzeniom w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacją.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Zobacz wszystko