Kluczowe dokumenty
GE28-4064-18
Sigma-Aldrich
Kolumna Tricorn 10/300
Synonim(y):
Kolumna Tricorn
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Kolumny Tricorn zawierają szklaną rurkę, adapter, zaślepkę, zestaw filtrów, dwie zatyczki, dwa złącza fingertight, dwa złącza M6, blokadę adaptera i uchwyt filtra.
Wyposażenie do pakowania Tricorn obejmuje wyposażenie do pakowania 5/50 (złącze 5 mm i rurka szklana 50 mm) lub 10/100 (złącze 10 mm i rurka szklana 100 mm), pierścienie uszczelniające O-ring z EPDM oraz zespół dolny, zaślepkę i zatyczkę.
Cechy i korzyści
Nowoczesna, zintegrowana, zatrzaskowa konstrukcja sprawia, że kolumna jest łatwa w montażu, obsłudze i konserwacji.
Oddzielne złącze do pakowania umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiego zakresu mediów.
Pierścień blokujący zapobiega przypadkowemu ściśnięciu łoża nośnika.
Puste kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokowydajnych separacji w małej i średniej skali. Stabilność ciśnienia do 100 barów i trwały materiał kolumny zapewniają niezawodne i powtarzalne działanie, a także kompatybilność z większością komercyjnych mediów laboratoryjnych.
Szeroki zakres wymiarów kolumn odpowiednich do wielu różnych potrzeb oczyszczania.
Szklane rurki pokryte plastikową folią zapobiegają uszkodzeniom w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacją.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Zobacz wszystko