Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
description
weakly acidic cation exchange resin
Quality Segment
form
beads
packaging
pkg of 1000 g
parameter
120 °C Na+ form max. temp., 80 °C H+ form max. temp.
moisture
55-65%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
crosslinked polystyrene (highly porous)
matrix active group
iminodiacetic acid functional group
particle size
16-45 mesh
operating pH
4-10
capacity
0.35 meq/mL by wetted bed volume (calcium), 1.2 meq/g by dry weight (calcium)
separation technique
affinity
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 1000 g | description - | description pkg of 1 kg | description pkg of 100 g |
| separation technique affinity | separation technique - | separation technique anion exchange | separation technique reversed phase |
| parameter 120 °C Na+ form max. temp., 80 °C H+ form max. temp. | parameter 100 °C max. temp. | parameter 100 °C max. temp. | parameter - |
| particle size 16-45 mesh | particle size 16-50 mesh | particle size 16-50 mesh | particle size 25-50 mesh |
| matrix crosslinked polystyrene (highly porous) | matrix styrene-divinylbenzene (highly porous) | matrix styrene-divinylbenzene (highly porous) | matrix polymethacrylate |
| matrix active group iminodiacetic acid functional group | matrix active group - | matrix active group tertiary amine | matrix active group polymer |
| operating pH 4-10 | operating pH 0-9 | operating pH 0-9 | operating pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?