GE18112766
Port napełniania
ÄKTA® Design, Cytiva 18-1127-66
About This Item
Polecane produkty
opis
Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE), Titanium (Ti)
For use with all aqueous solutions and organic solvents commonly employed in chromatography. The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
Właściwości
Wetted Materials: Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE)
ÄKTA® Design
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-1127-66
Parametry
10 bar max. pressure
40 °C max. temp.
Średnica
(0.7 mm)
long term
1-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)