Przejdź do zawartości
57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK , PEEK sample loop
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
2 mL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)