GE17-5444-10
Capto™ adhere
Cytiva 17-5444-10, pack of 25 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5444-10
macierz
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
working range
3-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In these studies, the binding capacity for MAbs and the efficiency in the clearance of impurities using Capto adhere ImpRes in bind/elute mode was evaluated.
Capto adhere from Cytiva is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
Description of viral clearance using Capto adhere from Cytiva.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
Protokoły
Capto adhere ImpRes is a cost-effective and flexible chromatography medium from Cytiva, designed for high-resolution polishing of MAbs.