Kluczowe dokumenty
GE28-9505-17
HiScreen IMAC Fast Flow
Cytiva 28-9505-17
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9505-17
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Zakres roboczy
3-12
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7705 IMAC FF są wstępnie zapakowane w IMAC 812 6 Fast Flow, medium, które jest naładowane wybranym metalem do oczyszczania białek znakowanych histydyną. Format 7705 jest zoptymalizowany pod kątem optymalizacji metod i badania parametrów.
Zastosowanie
IMAC 812 6 Fast FLow składa się z 90 μm kulek wysoce usieciowanej agarozy, do której kowalencyjnie przyłączono grupę chelatującą. Ta grupa chelatująca może być naładowana odpowiednimi jonami metali, specyficznymi dla docelowego białka będącego przedmiotem zainteresowania. Rozmiar kulek IMAC 812 6 Fast FLow zapewnia wysoki przepływ, dzięki czemu podłoże jest doskonałym wyborem do skalowania oczyszczania w skali laboratoryjnej i oczyszczania białek znakowanych histydyną w skali procesowej. Niski wyciek jonów metali oznacza, że aktywność oczyszczonego białka jest zachowana, a ryzyko wytrącenia zmniejszone, co skutkuje zwiększoną czystością, aktywnością i wydajnością docelowego białka. Wyciek jonów metali do puli wymywanych białek docelowych z IMAC 812 6 Fast FLow jest ogólnie niski w normalnych warunkach.
IMAC 812 6 Fast FLow jest wysoce stabilny i kompatybilny z szeroką gamą popularnych dodatków. Pomaga to utrzymać aktywność biologiczną i zwiększyć wydajność produktu, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres odpowiednich warunków pracy.
Pożywka jest dostępna w opakowaniach jednostkowych w formatach kolumn HiTrap, HiScreen i 7704 do wygodnego oczyszczania białek znakowanych histydyną w skali laboratoryjnej. Początkowe oczyszczanie przy użyciu kolumny 799 IMAC FF o pojemności 1 ml można zwiększyć za pomocą kolumny o pojemności 5 ml. Oczyszczanie można jeszcze bardziej zwiększyć, stosując kolumny 7704 IMAC FF 16/10 o pojemności 20 ml. Wstępnie zapakowana kolumna 7705 IMAC FF o wysokości złoża 10 cm jest formatem wybieranym do optymalizacji metod i opracowywania procesów.
Cechy i korzyści
  • Do optymalizacji oczyszczania białek znakowanych histydyną, gdy Ni2+ nie jest najlepszym wyborem jonu metalu.
  • Wygodne ładowanie wybranym jonem metalu.
  • Optymalny rozmiar kulek do skalowania.
  • Wysoka zdolność wiązania.
  • Wstępnie zapakowane kolumny 7705 do optymalizacji metod i rozwoju procesów.
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi nośnikami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Produkty z sefarozy IMAC, produkty z sefarozy Ni i produkty z sefarozy Fe
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.