Kluczowe dokumenty
GE17-5179-01
Sigma-Aldrich
Mono Q® 4.6/100 PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
Materiały
PEEK column
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
580 psi
objętość złoża
1.7 mL
kolumna śr. wewn.
4.6 mm
Matryca
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
śr. rozm. cząst.
10 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Mono Q® is a strong anion exchanger prepacked with MonoBeads in a Tricorncolumn. The column is an excellent choice for small-scale polishing in purification of proteins, peptides, and other biomolecules when high purity is required.
The Tricorn columns offer high-resolution separations with greater loading capacity but slightly lower resolution than MiniBeads columns.
Cechy i korzyści
  • Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
  • Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
  • Compatible with AKTA design, FPLC System, and other high-performance LC systems.
  • MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Przechowywanie i stabilność
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers using Monobeads for purification of proteins, peptides, or oligonucleotides.
Na tej stronie opisano wykorzystanie monokul do oczyszczania białek, peptydów lub oligonukleotydów.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.