Kluczowe dokumenty
GE17-5068-01
Sigma-Aldrich
SOURCE 15RPC ST 4.6/100
pkg of 1 column
Wybierz wielkość
1 PKG
5770,00 zł
5770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
5770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
matrix surface
Materiały
polypropylene column
Właściwości
autoclavable 20 min at 121°C
opakowanie
pkg of 1 column
Parametry
flow rate
0.5 ml/min - 2.5 ml/min flow rate
580 psi
metody
HPLC: suitable
wymiary złoża
4.6 mm × 100 mm
objętość złoża
1.7 mL
kolumna śr. wewn.
4.6 mm
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
śr. rozm. cząst.
15 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
1-12
pojemność
~10 mg binding capacity
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
7721 15RPC ST 4.6/100 to wstępnie zapakowana kolumna ze stali nierdzewnej, która zapewnia szybkie, wysokowydajne preparatywne oczyszczanie białek za pomocą chromatografii w odwróconej fazie.
~10 mg BSA/ml pożywki przy 300 cm/h, ~30 mg bacytracyny/ml pożywki przy 300 cm/h, ~50 mg insuliny/ml pożywki przy 300 cm/h.
Zastosowanie
Matryca 7721 15RPC jest oparta na sztywnych, jednowymiarowych kulkach z polistyrenu/diwinylobenzenu o średnicy 15 μm. Matryca charakteryzuje się wyjątkową selektywnością dla RPC. Monodyspersyjność kulek zapewnia stabilne złoża, niskie ciśnienie wsteczne i doskonałe wyniki przy wysokich prędkościach przepływu. Dzięki wysokiej stabilności fizycznej i chemicznej oraz bardzo wysokiej powtarzalności między partiami, 7721 15RPC doskonale nadaje się do wszystkich etapów operacji na skalę przemysłową - od badań i rozwoju procesu, poprzez zwiększanie skali, aż po produkcję. 7721 15RPC oferuje właściwości lepsze niż inne matryce polimerowe.
Cechy i korzyści
  • Szeroki zakres pH (1-12), wyjątkowa selektywność, odporność chemiczna, wysoka pojemność i wysoka rozdzielczość przy wysokich prędkościach fLow.
  • Doskonała skalowalność, od kolumn 7720 do FineLINE.
  • Wykorzystanie konstrukcji 6259 i innych wysokowydajnych systemów chromatografii cieczowej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu lub 70% acetonitrylu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
RESOURCE is a trademark of Cytiva
SOURCE is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
“Ghosting” in chromatograms due to poor eluent quality; trace organic impurities concentrate, causing unknown peaks.
The different stages of working with SOURCE™ (Cytiva) for high-resolution separation are discussed, from purification to polishing and scaling up
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Protokoły
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.