Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
GE17-1195-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1195-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
polypropylene (PP)
masa cząsteczkowa
5000-250000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1195-01
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-200 HR are prepacked gel filtration column for preparative separation of biomolecules from up to 13 mL sample volume. Sephacryl® S-200 is used for separating mid-size proteins including antibodies and serum proteins.
Cechy i korzyści
  • Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
  • Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
  • Well-established in industrial production.
  • The HiPrep Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
  • Convenient, prepacked HiPrep Sephacryl® columns speed up protein purification.
Przydatność
All commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1 % SDS, 20 % ethanol, 30 % propanol, 30 % acetonitrile (tested at 40oC for 1 week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
Gel filtration columns for low to medium pressure ÄKTA systems.
for preparative separation of biomolecules of up to 13 mL sample volume
Przechowywanie i stabilność
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.