GE17-1150-01
Silver Staining Kit, Protein
Cytiva 17-1150-01
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1150-01
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Silver Staining Kit, Protein includes detailed protocols and components in quantities sufficient to stain 10 DALT precast gels, 10 precast 12.5 x 26 cm gels, 20 mini slab gels (8–10 x 8 cm), or 30 to 60 PhastGels. It can also be used with the Processor Plus.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Based on the methodology of Heukeshoven and Dernick, the kit gives essentially colorless backgrounds in most gel electrophoresis systems.
- Silver Staining Kit, Protein provides convenient, reproducible and sensitive staining of proteins in polyacrylamide gels .including PhastGels in less than two hours
- The visualization technique detects most proteins in the nanogram range, which is 100-fold more sensitive than Coomassie Blue staining.
- Typical sensitivity is 0.2 to 0.6 ng protein/band.
- Use with 2-D electrophoresis and mass spectrometry by omitting glutaraldehyde from staining procedure.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.