Przejdź do
HT102A
Reticulum Stain Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The kit is based upon the method of Gordon and Sweets.
Application
Intended to demonstrate reticular fibers in paraffin sections.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT15HT100AHT25A
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
form
solution
form
-
form
solution
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Ferric Ammonium Sulfate Solution (kit only) 500 mL
  • Gold Chloride Solution (kit only) 100 mL
  • Oxalic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Potassium Permanganate Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 50 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 100 mL
  • Sodium Thiosulfate Solution (kit only) 500 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)