GE29401323
7723 XT wstępnie zapakowana kolumna chromatograficzna
pack of 5 × 5 mL, prepacked chromatography column
Synonim(y):
StrepTrap™ High Performance
Wybierz wielkość
12 180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
12 180,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29401323
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoka czystość rekombinowanych białek Strep-tag II i Twin-Strep-tag
- Szybkie oczyszczanie dzięki prostej elucji
- Fizjologiczne warunki i łagodna elucja zachowują docelową aktywność białka
- Zapewnia szybką i łatwą regenerację
- Kompatybilność z szeroką gamą detergentów, denaturantów i innych dodatków
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)