Kluczowe dokumenty
GE17-0854-02
NAP-10 50 ST
Cytiva 17-0854-02
Synonim(y):
7716-10 Rozwiązanie, Kolumna NAP-10
Wybierz wielkość
1 PKG
2450,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0854-02
warunki przechowywania
(.01 M NaOH)
wielkość cząstki
20-80 μm (dry)
Zakres roboczy
2-13
pojemność
<1 mL binding capacity
Opis ogólny
Jednorazowe kolumny zapakowane w opakowanie 811 G-25 DNA Grade i wymagające jedynie grawitacji do pracy. Kolumny
7716 to jednorazowe kolumny zapakowane w opakowanie 811 G-25 DNA Grade i wymagające jedynie grawitacji do pracy. Każdy pakiet zawiera kompletny protokół krok po kroku opisujący stałe objętości potrzebne do wyrównania, płukania i elucji próbki.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego i wydajnego oczyszczania DNA i oligonukleotydów (10 merów) w czasie krótszym niż 15 minut za pomocą przepływu grawitacyjnego.
  • Zapakowane z 811 G-25 DNA Grade w wodzie destylowanej zawierającej 0,15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Dostępne w trzech rozmiarach w zależności od objętości próbki: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) lub 2,5 ml (NAP-25).
  • Przydatne do oczyszczania na małą skalę, odsalania i wymiany buforu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)