Kluczowe dokumenty
GE17-0409-01
HiTrap® Chelating High Performance
Cytiva 17-0409-01, pack of 1 × 5 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
iminodiacetic acid
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0409-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
Opis ogólny
Podłoże HiTrap® Chelating HP jest wstępnie zapakowane w podłoże Sepharose Chelating High Performance. Podłoże jest naładowane wybranym metalem do chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC) i późniejszego oczyszczania białek znakowanych polihistydyną.
Zastosowanie
HiTrap® Chelating HP to gotowa do użycia kolumna do preparatywnej chromatografii powinowactwa. Specjalna konstrukcja kolumny, wraz z matrycą, zapewnia szybkie, proste i łatwe rozdzielanie w wygodnym formacie. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak ÄKTAdesign lub FPLC System.
Cechy i korzyści
  • Do optymalizacji oczyszczania białek znakowanych histydyną przy użyciu różnych rodzajów jonów metali.
  • Wygodne ładowanie wybranym metalem.
  • Kwas aminooctowy sprzężony z Sepharose High Performance.
  • Oczyszczanie białek z odsłoniętymi grupami histydynowymi poprzez tworzenie kompleksów z jonami metali.
  • Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak ÄKTA® Design lub FPLC System.
  • Wyposażony w chelatujący Sepharose High Performance
  • Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak ÄKTATMdesign lub FPLCTM System.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Jak oddzielić białka i peptydy z afiliacją do jonów metali za pomocą immobilizowanej chromatografii z afiliacją chelatów metali.
How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Protokoły
Guide for separating poly(His) fusion proteins using affinity chromatography tags in various purification products.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Zobacz wszystko