Przejdź do
CLS4853
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL round 0.5mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
400 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121606
Volume:
1—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
Packaging:
rack of 200
Manufacturer/tradename:
Corning 4853
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural tip, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
packaging
rack of 200
manufacturer/tradename
Corning 4853
L
83 mm
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
General description
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4854CLS4884CLS4815
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
DNase free, barrier: no, endotoxin free, packaging: rack, RNase free, filter: no, disposable
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation: no, packaging: rack
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
0.2—10 μL
manufacturer/tradename
Corning 4853
manufacturer/tradename
Corning 4854
manufacturer/tradename
Corning 4884
manufacturer/tradename
Corning 4815
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
packaging
rack of 200
packaging
rack of 200
packaging
rack of 200
packaging
rack of 200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® gel-loading pipet tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)