Kluczowe dokumenty
GE17-0042-02
Sephadex® G-50
Fine, Cytiva, pack of 500 g
Wybierz wielkość
1 PKG
9470,00 zł
9470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
9470,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.56
9470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Parametry
<Darcy´s Law flow rate
pęcznienie
1 g swells to 9-11 mL
wielkość cząstki
20-80 μm (dry)
(wet)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-10
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
811 G-50 Fine to dobrze znane medium do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforowej biomolekuł o masie cząsteczkowej >30 000. Mały rozmiar kulek Fine zapewnia wyższą wydajność.
811 jest medium do filtracji żelowej przygotowanym przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy 811 różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. 811 G-50 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-50 jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine), przy czym Superfine ma najmniejszy rozmiar kulek, co zapewnia wyższą wydajność przy krótszych odległościach dyfuzji. Cource i Medium są preferowane do separacji grup na dużą skalę, gdzie wymagane są wysokie prędkości przepływu i niskie ciśnienia robocze.
Cechy i korzyści
  • Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
  • Nadaje się do oczyszczania DNA z małych cząsteczek przez filtrację żelową
  • Mały rozmiar kulek dla krótszych odległości dyfuzji
  • Klasyczne medium do filtracji żelowej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)