EP0030108051
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 250 ea (5 x 50EA)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
Wybierz wielkość
73,60 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
73,60 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 250 ea (5 x 50EA)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030108051
metody
PCR: suitable
pojemność
1.5 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing for minimal evaporation rates in tube format.
- Rated up to 30,000 × g centrifugation speed for molecular biology applications.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)