GE28-4013-53
His Spintrap™
Cytiva 28-4013-53
Synonim(y):
Jego kolumna Spintrap
Wybierz wielkość
2240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2240,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4013-53
opakowanie
pkg of 50 x 100 μL
objętość złoża
100 μL
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Opis ogólny
* See the section for licensing information in our terms and conditions.
Purification of unclarified samples on His SpinTrap™ columns minimizes loss of target protein caused by manual operations such as sample precentrifugation, transfer to centrifugation tubes, and collecting supernatant. In addition, loading unclarified sample directly to His SpinTrap™ columns reduces sample preparation time, which minimizes degradation and oxidation of sensitive target proteins.
His SpinTrap™ columns are used together with a standard microcentrifuge and one purification run takes approximately 10 min. For optimal performance, use His SpinTrap™ together with buffers prepared using His Buffer Kit.
The columns are prepacked with Ni Sepharose™ High Performance, which is precharged with nickel ions for capture of histidine-tagged proteins. Leakage of nickel ions from the Ni Sepharose™ High Performance medium is negligible.
Cechy i korzyści
- For simple, small-scale purification of histidine-tagged* proteins and rapid expression screening.
- Ni Sepharose™ High Performance in prepacked spin columns.
- Yields up to 750 μg pure protein per column.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Protokoły
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.