GE10600042
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600042
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Zastosowanie
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu
- Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
- Wysoka zdolność wiązania
- Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych
- Idealne narzędzie do oczyszczania i analizy przeciwciał
- Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)