Kluczowe dokumenty
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
Wybierz wielkość
1 EA
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
454,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
For Filter Paper Diameter (mm): 70
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66242
Wysokość
130 mm
pojemność
120 mL
śr. płytki
83 mm
średnica
60 mm, perforated
Opis ogólny
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Zastosowanie
Porcelanowy lejek Coor został wykorzystany do wspomagania filtracji i przepływu kanałowego.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)