Przejdź do
Z740132
BRAND® TipBox, empty
with green tip-tray for 300 μL tips
Synonim(y):
boxes for micropipette tips, empty boxes for pipette tips, empty tip box, pipette tip box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
BRAND 732994
Feature:
autoclavable (121°C, 2 bar), Holds <300 μl tips, stackable
Material:
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
Packaging:
box of 1
26,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
sterility
non-sterile
feature
autoclavable (121°C, 2 bar), Holds <300 μl tips, stackable
packaging
box of 1
manufacturer/tradename
BRAND 732994
General description
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Other Notes
BR732994 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740131Z740105Z740109
description
with green tip-tray for 300 μL tips
description
with gray tip-tray for pipette and filter tips up to 50 μL
description
volume 2-200 μL, BIO-CERT®, pack of 960 ea (10 boxes of 96)
description
volume 5-300 μL, BIO-CERT®, pack of 960 ea (10 boxes of 96)
manufacturer/tradename
BRAND 732994
manufacturer/tradename
BRAND 732990
manufacturer/tradename
BRAND 732228
manufacturer/tradename
BRAND 732230
feature
stackable, Holds <300 μl tips, autoclavable (121°C, 2 bar)
feature
Holds <50 μl tips, autoclavable (121°C, 2 bar), stackable
feature
DNase free, endotoxin free, RNase free, BIO-CERT®
feature
BIO-CERT®, DNase free, RNase free, endotoxin free
material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
material
polypropylene , colorless , colorless polypropylene tip
material
polypropylene , colorless , colorless polypropylene tip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
packaging
box of 1
packaging
box of 1
packaging
pack of 960 ea (10 boxes of 96)
packaging
pack of 960 ea (10 boxes of 96)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® TipBox, empty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)