GE10600003
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Western blotting membrane, 0.2 NC nitrocellulose membrane
Wybierz wielkość
1950,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1950,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600003
rolka szer. × dł.
300 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Offers high binding capacity (162 - 180 μg IgG/cm2).
- Suitable for proteins of different molecular weights
- Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane is suitable for all ECL Western blotting systems and protein blotting applications.
- Popular precut sizes are available for laboratory application
- Provides excellent sensitivity, resolution and low background particularly when used with the fluorescence Amersham ECL Plex Western blotting detection system
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)