Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
red ETFE pour ring
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
red ETFE pour ring
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
Features and Benefits
- For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
- Autoclavable
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description red ETFE pour ring | description polypropylene pour ring | description polypropylene screw cap for 45mm | description capacity 500 mL |
| manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® |
| material red ETFE pour ring | material polypropylene pour ring | material polypropylene screw cap (for 45mm) | material polypropylene cap, borosilicate glass bottle |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?