GE10600018
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1680,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1680,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600018
rolka szer. × dł.
200 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Zastosowanie
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Wysoka zdolność wiązania.
- Wszechstronny, wytrzymały i doskonały stosunek sygnału do szumu.
- Optymalny do zastosowań, w których wymagane jest usuwanie i reprobowanie.
- Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)