Kluczowe dokumenty
GE10600033
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 300 mm × 600 mm, pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600033
arkusz szer. × dł.
300 mm × 600 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Membrana nitrocelulozowa (NC) do stosowania w protokołach Western blot, oferująca niskie tło i wysoki stosunek sygnału do szumu. Amersham Protran 0.45 NC to membrana nitrocelulozowa o wielkości porów 0,45 µm do stosowania w protokołach Western blot. Membrany nitrocelulozowe Amersham Protran oferują doskonałą czułość, rozdzielczość i niski poziom szumów tła, szczególnie w połączeniu z odczynnikami Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select Western Blotting. Membrany Protran NC są dostępne w popularnych rozmiarach dla szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Ten produkt był wcześniej nazywany Protran BA85.
Zastosowanie
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu
  • Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
  • Wysoka zdolność wiązania
  • Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych
  • Idealne narzędzie do oczyszczania i analizy przeciwciał
  • Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)