GBL620005
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.60 mm, Double Sided, L × W 7 in. × 10 in.
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z dwustronnym klejem
Wybierz wielkość
922,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
922,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
Double Sided
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 620005
dł. × szerokość
7 in. × 10 in.
grubość
0.60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze samoprzylepne Grace Bio-Labs 4050 składają się z kleju 4050, który jest używany do produkcji komór inkubacyjnych 6226 i 4050. Mają cienką, dwustronną taśmę na włókninowym nośniku, przezroczystą, poliestrową wyściółkę na jednej powierzchni i biały papier pokryty glinką na drugiej. Arkusze 4050 są dostępne w różnych grubościach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)