Kluczowe dokumenty
GBL664571
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.5 mm, (No adhesive)
Synonim(y):
arkusz silikonu
Wybierz wielkość
5 EA
1407,35 zł
1407,35 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 10%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1407,35 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
1407,35 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 10%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
(No adhesive)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664571
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
Przezroczysty materiał silikonowy CultureWell pozwala badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych.
Zastosowanie
Silikonowy arkusz izolacyjny Grace Bio-Labs CultureWell został wykorzystany do przygotowania konstrukcji komórek przewodu pokarmowego.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paula G Miller et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 486-497 (2019-10-15)
Efficient and economical delivery of pharmaceuticals to patients is critical for effective therapy. Here we describe a multiorgan (lung, liver, and breast cancer) microphysiological system ("Body-on-a-Chip") designed to mimic both inhalation therapy and/or intravenous therapy using curcumin as a model