Merck
GBL620003
Grace Bio-Labs SecureSeal adhesive sheets
thickness 0.36 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in.
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z dwustronnym klejem
Wybierz wielkość
1 EA
396,00 zł
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
396,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
silicone/adhesive
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 620003
rozmiar
7.25 in. × 10 in.
grubość
0.36 mm , double sided
Opis ogólny
Arkusze samoprzylepne Grace Bio-Labs 4050 składają się z kleju 4050, który jest używany do produkcji komór inkubacyjnych 6226 i 4050. Mają cienką, dwustronną taśmę na włókninowym nośniku, przezroczystą, poliestrową wyściółkę na jednej powierzchni i biały papier pokryty glinką na drugiej. Arkusze 4050 są dostępne w różnych grubościach.
Te arkusze samoprzylepne są wykonane przy użyciu tego samego kleju SecureSeal, który jest używany do produkcji komór inkubacyjnych HybriWell i SecureSeal. Cienka, dwustronna taśma na nośniku z włókniny. Przezroczysta, poliestrowa wyściółka na jednej powierzchni, biały papier powlekany glinką na drugiej. Arkusze SecureSeal mają różne grubości do wyboru. Te dwustronne arkusze samoprzylepne mają wymiary 7 x 10 cali.
Informacje prawne
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)