Kluczowe dokumenty
GBL620001
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.12 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in.
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z dwustronnym klejem
Wybierz wielkość
231,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
231,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
silicone/adhesive
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 620001
rozmiar
7.25 in. × 10 in.
grubość
0.12 mm , double sided
Opis ogólny
Arkusze samoprzylepne Grace Bio-Labs SecureSeal™ składają się z kleju SecureSeal™, który jest używany do produkcji komór inkubacyjnych HybriWell™ i SecureSeal™. Mają cienką, dwustronną taśmę na włókninowym nośniku, przezroczystą, poliestrową wyściółkę na jednej powierzchni i biały papier pokryty glinką na drugiej. Arkusze SecureSeal™ są dostępne w różnych grubościach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)